Läs mer
Tetrahydrotiopen 1-oxid, 97 %
Produktkod. 11418117
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11418117 50 g 50g
11408117 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17502.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104,167 g/mol
I en jämförande studie av aromatisk fluorodenitrering med kaliumfluorid, i flera dipolära aprotiska lösningsmedel, observerades en mycket snabbare reaktionshastighet med DMSO eller tetrametylensulfoxid än med den vanligare använda Sulfolanen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar I en jämförande studie av aromatisk fluorodenitrering med kaliumfluorid, i
flera dipolära aprotiska lösningsmedel, observerades en mycket snabbare reaktionshastighet med DMSO eller tetrametylensulfoxid än med den vanligare använda Sulfolanen.
Löslighet Fullständigt blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1600-44-8
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.167
MDL-nummer MFCD00005477
InChI-nyckel ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC-namn tiolan-1-oxid
LEDER C1CCS(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiophene 1-oxide
Densitet 1.173
Kokpunkt 235 °C till 237 °C
Flampunkt 112 °C (233 °F)
Brytningsindex 1.52
Kvantitet 50 g
Beilstein 105274
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 104.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.