Läs mer
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442684
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10442684 5 g Amber Glass Bottle 5g
10012514 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10442684 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61916DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 195503-40-3
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.21
MDL-nummer MFCD09025909
InChI-nyckel DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
PubChem CID 21598641
IUPAC-namn thiane-4-carbonitrile
LEDER N#CC1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 127.21
Procent renhet 97%