Läs mer
Tetrahydrotiopyran-4-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10462834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10462834 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10452314 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10462834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61902CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 121654-84-0
Molekylformel C6H9ClOS
Molekylvikt (g/mol) 164.647
MDL-nummer MFCD09879922
InChI-nyckel RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
PubChem CID 14547368
IUPAC-namn tian-4-karbonylklorid
LEDER C1CSCCC1C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.66
Procent renhet 95%