Läs mer
Tetrahydrotiopyran-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10452834
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452834 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10665974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10452834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61901CB
Kemiska identifierare
CAS 89489-53-2
Molekylformel C6H10O2S
Molekylvikt (g/mol) 146.20
MDL-nummer MFCD09879921
InChI-nyckel SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
PubChem CID 21598642
IUPAC-namn tian-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 146.21
Procent renhet 97%