Läs mer
Tetrahydrotiopyran-4-ylmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10285954
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10285954 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10693075 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10285954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61909DA
Kemiska identifierare
CAS 100277-27-8
Molekylformel C6H12OS
Molekylvikt (g/mol) 132.221
MDL-nummer MFCD09966150
InChI-nyckel LMVCLDAMMNHILO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanol, tetrahydrothiopyran-4-methanol, tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol, thian-4-yl methanol, 2h-thiopyran-4-methanol, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-methanol,tetrahydro, 4-hydroxymethyl tetrahydro-2h-thiopyran, acmc-20dmhk, thian-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl thiane
PubChem CID 20143654
IUPAC-namn tion-4-ylmetanol
LEDER C1CSCCC1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethanol
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 132.23
Procent renhet 97%