Läs mer
Tetrahydrotiopyran-4-ylmetylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10403044
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10403044 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10534974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10403044 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC61963CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 950603-21-1
Molekylformel C6H14ClNS
Molekylvikt (g/mol) 167.695
MDL-nummer MFCD09879925
InChI-nyckel DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
PubChem CID 24229644
IUPAC-namn tian-4-ylmetanamin;hydroklorid
LEDER C1CSCCC1CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 167.7
Procent renhet 97%