Läs mer
Tetrahydrotiopyran, 98 %
Produktkod. 11322016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322016 5 g 5g
11312016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03063.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 1613-51-0 | C5H10S | 102,195 g/mol
Det är en användbar 5 c-synton för syntes av 3-cyklopentenoner. Det är en organisk sulfid som har visat sig ha antioxidantaktivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en användbar 5 c-synton för syntes av 3-cyklopentenoner. Det är en organisk sulfid som har visat sig ha antioxidantaktivitet.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll borta från antändningskällor. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1613-51-0
Molekylformel C5H10S
Molekylvikt (g/mol) 102.195
MDL-nummer MFCD00006662
InChI-nyckel YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
PubChem CID 15367
IUPAC-namn thiane
LEDER C1CCSCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydrothiopyran
Densitet 0.988
Kokpunkt 140 °C till 142 °C
Flampunkt 21 °C (69 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 102437
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 102.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.