Läs mer
Tetrahydroxikinon, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15648470 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15648470 5 g Glasflaska 5g
15638470 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15648470 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 875105G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Titreringsindikator (för Ba, SO4)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5676-48-2
Molekylformel C6H8O8
Molekylvikt (g/mol) 208.122
MDL-nummer MFCD00001597
InChI-nyckel PTIMJXRLFTZAOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19849282
IUPAC-namn 2,3,5,6-tetrahydroxicyklohexa-2,5-dien-1,4-dion;dihydrat
LEDER C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)O)O)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrahydroxyquinone
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1371548
Formel vikt 208.12g/mol
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver