missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrahydrozoline Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30135752
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30135752 50 mg -
17953985 2.5 g 2.5g
17922765 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29610050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 522-48-5
Molekylformel C13 H16 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 236.74
Synonym Tetryzoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 4,5-Dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-, monohydrochloride (7CI, 8CI), 2-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Murine Plus, Soothe, Tetrahydrozoline hydrochloride, Tetryzoline hydrochloride, Tinarhinin, Tizine, Tyzanol, Tyzanol hydrochloride, Tyzine, Tyzine hydrochloride, Visine, Visine hydrochloride, Vislin, Yxin
IUPAC-namn 2-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
LEDER Cl.C1CC(C2=NCCN2)c3ccccc3C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tetryzoline hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H
Formel vikt 236.108
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.