Läs mer
Tetraisopropyl Dichloromethylene Diphosphonate, TRC
Produktkod. 30416307
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416307 500 mg
30411244 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30416307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT296225500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10596-22-2
Molekylformel C13 H28 Cl2 O6 P2
Molekylvikt (g/mol) 413.21
IUPAC-namn 2-[[dichloro-di(propan-2-yloxy)phosphorylmethyl]-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane
LEDER CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(Cl)(Cl)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraisopropyl Dichloromethylene Diphosphonate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H28Cl2O6P2/c1-9(2)18-22(16,19-10(3)4)13(14,15)23(17,20-11(5)6)21-12(7)8/h9-12H,1-8H3
Formel vikt 412.0738