missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tetraisopropyl Fluoromethylenediphosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetraisopropyl Fluoromethylenediphosphonate |
| CAS | 78715-57-8 |
| Molekylformel | C13H29FO6P2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H29FO6P2/c1-9(2)17-21(15,18-10(3)4)13(14)22(16,19-11(5)6)20-12(7)8/h9-13H,1-8H3 |
| LEDER | CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(F)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[[di(propan-2-yloxy)phosphoryl-fluoromethyl]-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.31 |
| Formel vikt | 362.1423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?