Läs mer
Tetraisopropylmetylendifosfonat, 98 %
Produktkod. 11485563
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485563 10 g 10g
11495563 50 g 50g
11405573 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13484.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344,325 g/mol
Tetraisopropylmetylendifosfonat används vid framställning av AZT 5'-trifosfatföreningar som uppvisar hämmande effekter på HIV-1 omvänt transkripitas. Det används också vid framställning av E2-bisfosfonatkonjugat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraisopropylmetylendifosfonat används vid framställning av AZT 5'-trifosfatföreningar som uppvisar hämmande effekter på HIV-1 omvänt transkripitas. Det används också vid framställning av E2-bisfosfonatkonjugat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-95-3
Molekylformel C13H30O6P2
Molekylvikt (g/mol) 344.325
MDL-nummer MFCD00015021
InChI-nyckel ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
PubChem CID 74266
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yloxi)fosforylmetyl-propan-2-yloxifosforyl]oxipropan
LEDER CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Densitet 1.08
Kokpunkt 122°C to 124°C (1.5 mmHg)
Flampunkt 160°C (320°F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 10 g
Beilstein 1080180
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 344.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.