Läs mer
Tetraisopropylmetylendifosfonat, 98 %
Código de producto. 11495563
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11495563 50 g 50g
11485563 10 g 10g
11405573 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11495563 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13484.18
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344,325 g/mol
Tetraisopropylmetylendifosfonat används vid framställning av AZT 5'-trifosfatföreningar som uppvisar hämmande effekter på HIV-1 omvänt transkripitas. Det används också vid framställning av E2-bisfosfonatkonjugat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tetraisopropylmetylendifosfonat används vid framställning av AZT 5'-trifosfatföreningar som uppvisar hämmande effekter på HIV-1 omvänt transkripitas. Det används också vid framställning av E2-bisfosfonatkonjugat.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1660-95-3
Molekylformel C13H30O6P2
Molekylvikt (g/mol) 344.325
MDL-nummer MFCD00015021
InChI-nyckel ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
PubChem CID 74266
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yloxi)fosforylmetyl-propan-2-yloxifosforyl]oxipropan
LEDER CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Densitet 1.08
Kokpunkt 122 °C till 124 °C (1,5 mmHg)
Flampunkt 160 °C (320 °F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 50 g
Beilstein 1080180
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 344.33
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.