Läs mer
Tetraisopropylmetylfendifosfonat, TRC
Produktkod. 30428008
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428008 25 g
30416421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30428008 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29627025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1660-95-3
Molekylformel C13 H30 O6 P2
Molekylvikt (g/mol) 344.32
Synonym P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide
IUPAC-namn 2-[di(propan-2-yloxy)fosforylmetyl-propan-2-yloxyfosforyl]oxypropan
LEDER CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Formel vikt 344.1518