Läs mer
Tetrakis(1-pyrazolyl)borat, kaliumsalt, 95 %
Produktkod. 10628324 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10628324 5 g Glasflaska 5g
10145560 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10628324 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 300160050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14782-58-2
Molekylformel C12H12BKN8
Molekylvikt (g/mol) 318.2
MDL-nummer MFCD00800557
InChI-nyckel RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC-namn kalium;tetra(pyrazol-1-yloxi)boranuid
LEDER [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Namnnotering 95%
Smältpunkt 253 °C till 254 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, dmf, thf
Formel vikt 318.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.