Läs mer
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)hafnium(IV), 99,7 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334887
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11334887 5 g 5g
11324887 1 g 1g
11344887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11334887 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041909.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)hafnium(IV) används som en mellanprodukt för att tillverka kondensatorenheter på nanoskala.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63370-90-1
Molekylformel C44H76HfO8
Molekylvikt (g/mol) 911.574
MDL-nummer MFCD01863471
InChI-nyckel GPCQYWUYUFMJFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium tetramethylheptanedionate, tetrakis dipivaloylmethanato hafnium
PubChem CID 121233202
LEDER CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(C)(C)C.[Hf+4]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
Smältpunkt 315°C
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in hexane,toluene,hydrocarbons,alcohols,ketones and esters. Insoluble in water.
Formel vikt 910.5
Procent renhet 99.7%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.