Läs mer
Tetrakis(2,2,6,6-tetrametyl-3,5-heptandionato)zirkonium(IV), 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339697 5 g 5g
11329697 1 g 1g
11349697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042028.06
Request Bulk or Custom Format
MOCVD av zirkonium
MOCVD av zirkonium
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18865-74-2
Molekylformel C44H80O8Zr
Molekylvikt (g/mol) 828.34
MDL-nummer MFCD00145380,MFCD00145380
InChI-nyckel ANBXKEDJQLYCLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium, zirconium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato zirconium iv, zr tmhd 4, zirconium tetrakis 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, zirconium tetrakis dipivaloylmethanate, zirconium iv 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate, 4z-2,2,6,6-tetramethyl-5-tris 3z-2,2,6,6-tetramethyl-5-oxohept-3-en-3-yl oxy zirconio oxy hept-4-en-3-one
PubChem CID 50919870
IUPAC-namn 5-hydroxi-2,2,6,6-tetrametylhept-4-en-3-on;zirkonium
LEDER [Zr].CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(O)=CC(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zirconium(IV)
Smältpunkt 318°C to 320°C
Kokpunkt 180°C (0.1 mmHg)(sublimation)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 824.3
Procent renhet 99.99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.