Läs mer
Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbisphosphonite (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetrakis(2,4-di-tert-butylphenyl)[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbisphosphonite (Technical Grade) |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C68H92O4P2/c1-61(2,3)47-29-37-57(53(41-47)65(13,14)15)69-73(70-58-38-30-48(62(4,5)6)42-54(58)66(16,17)18)51-33-25-45(26-34-51)46-27-35-52(36-28-46)74(71-59-39-31-49(63(7,8)9)43-55(59)67(19,20)21)72-60-40-32-50(64(10,11)12)44-56(60)68(22,23)24/h25-44H,1-24H3 |
| Formel vikt | 1034.6471 |