Läs mer
Tetrakis (acetonitril) koppar(I) tetrafluororat
Produktkod. 10192414 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10192414 5 g Glasflaska 5g
10480894 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192414 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398760050
 Begränsad artikel
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15418-29-8
Molekylformel C8H12BCuF4N4
Molekylvikt (g/mol) 314.56
MDL-nummer MFCD09265110
InChI-nyckel YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10990673
IUPAC-namn acetonitril;koppar(1+);tetrafluorborat
LEDER [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Synonym tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Formel vikt 314.56
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.