Läs mer
Tetrakis (acetonitril), palladium Bis(tetrafluoroborat), TRC
Produktkod. 30418689
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30418689 250 mg
1 options
Produktkod. 30418689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT296285250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Molekylformel C8H12B2F8N4Pd
Kvantitet 250 mg
Synonym NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
LEDER [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC-namn acetonitril; palladium (2+); ditetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 444.24
Formel vikt 444.0155