Läs mer
Tetrakis(acetonitril)palladium(II) Bis(trifluoretansulfonat) >90 %, TRC
Produktkod. 30427303
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30427303 25 mg
1 options
Produktkod. 30427303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29633525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 68569-14-2
Molekylformel C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S
Kvantitet 25 mg
Synonym Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1
LEDER CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn tetrakis(etylidyn-5-azanyl λ)palladium(2+); trifluorometansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 419.697
Formel vikt 418.961