Läs mer
Tetrakis (acetonitril)palladium(II) tetrafluoroborat, Pd 23,5 %
Produktkod. 11318238
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318238 0.25 g 0.25g
11328238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039446.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444,24 g/mol
Fungerar som en föregångare för:
  • Syntes av dendritiska SCS-pincer palladiumkomplex.
  • Palladiumkomplex av klickligander.
  • Dipalladiumkatalysatorer för användning i Heck-korskoppling5, Suzuki-korskoppling och aldehyd-olefinering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21797-13-7
Molekylformel C8H12B2F8N4Pd
Molekylvikt (g/mol) 444.24
MDL-nummer MFCD00043297
InChI-nyckel YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
PubChem CID 2734560
LEDER [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Smältpunkt 230°C (decomposition)
Kvantitet 0.25 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
IUPAC-namn palladium(2+)tetrakis(acetonitril)bis(tetrafluorboranid)
Formel vikt 444.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 23.5%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.