Läs mer
Tetrakis (acetonitril)palladium(II) tetrafluoroborat, Pd 23,5 %
Código de producto. 11328238
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
11328238 1 g 1g
11318238 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11328238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039446.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444,24 g/mol
Fungerar som en föregångare för:
  • Syntes av dendritiska SCS-pincer palladiumkomplex.
  • Palladiumkomplex av klickligander.
  • Dipalladiumkatalysatorer för användning i Heck-korskoppling5, Suzuki-korskoppling och aldehyd-olefinering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21797-13-7
Molekylformel C8H12B2F8N4Pd
Molekylvikt (g/mol) 444.24
MDL-nummer MFCD00043297
InChI-nyckel YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
PubChem CID 2734560
LEDER [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Smältpunkt 230 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn acetonitril; palladium(2+); ditetrafluorborat
Formel vikt 444.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 23.5%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.