Läs mer
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, 98 %
Artikelnummer. 11905461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning Pakningsstørrelse
11905461 50 g Glasflaska 50g
11995451 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11905461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435670500
 Begränsad artikel
I lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 14937-42-9 | C40H84BrN | 659,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14937-42-9
Molekylformel C40H84BrN
Molekylvikt (g/mol) 659.01
InChI-nyckel AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
PubChem CID 3014876
IUPAC-namn tetrakis-decylazanium;bromid
LEDER CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Smältpunkt 88,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Fint pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 97,5 % min. (argentometri)
Formel vikt 659.01
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.