Läs mer
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30409453
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30409453 50 g
1 options
Produktkod. 30409453 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29643050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetradecylammonium Bromide
CAS 14937-42-9
Molekylformel C40 H84 N . Br
Kvantitet 50 g
Synonym Tetrakis(decyl)ammonium Bromide, 1-Decanaminium','N,N,N-tris(decyl)-','bromide (1:1) (ACI), 1-Decanaminium','N,N,N-tris(decyl)-','bromide (9CI), Ammonium','tetrakis(decyl)-','bromide (8CI), Tetrakis(decyl)ammonium bromide (7CI), Terakis(decyl)ammonium bromide, Tetra-n-decylammonium bromide, Tetradecylammonium bromide, N,N,N-Tris(decyl)-1-decanaminium bromide
InChI formel InChI=1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
IUPAC-namn tetrakis-decylazanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 659.006
Formel vikt 657.579