Läs mer
tetrakis(dimetylamino)dibor, Thermo Scientific™
Produktkod. 17322551 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17322551 100 g
17302551 5 g
17312551 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17322551 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 468541000
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 1630-79-1
Molekylformel C8H24B2N4
Molekylvikt (g/mol) 197.93
MDL-nummer MFCD00048012
InChI-nyckel KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dimetyl[1,2,2-tris(dimetylamino)diboran-1-yl]amin
LEDER CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(dimethylamino)diboron
Smältpunkt -33 °C
Densitet 0.926
Kokpunkt 55 °C till 57 °C (2,5 mmHg)
Infrarött spektrum Följer strukturen
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4680 till 1,4760 (20 °C, 589 nm)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 197.93
Fysisk form Vätska
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.