Läs mer
Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV), 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11355567
Change view
Kvantitet:
500 mg
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355567 500 mg 500mg
11365567 2 g 2g
11345567 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042760.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beredning av nitrider
Beredning av nitrider
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7344-40-3
Molekylformel C8H24GeN4
Molekylvikt (g/mol) 248.938
MDL-nummer MFCD01863476
InChI-nyckel JKUUTODNPMRHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym germane, tetrakis dimethylamino, octamethylgermanetetramine, tetrakis dimethylamino germane, tetrakis dimethylamino germanium, dimethyl tris dimethylamino germyl amine
PubChem CID 16684231
IUPAC-namn N-methyl-N-[tris(dimethylamino)germyl]methanamine
LEDER CN(C)[Ge](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis (dimethylamino)germanium (IV)
Smältpunkt 14°C
Färg Colorless
Densitet 1.07 g/mL
Kokpunkt 203°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Odör Amine-like
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Linjär formel Ge[N(CH3)2]4
Kvantitet 500 mg
UN-nummer UN3129
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 248.9
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.