Läs mer
Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV), 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11370198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11370198 1 g 1g
11360198 5 g 5g
11380198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11370198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042932.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3275-24-9
Molekylformel C8H24N4Ti
Molekylvikt (g/mol) 224.18
MDL-nummer MFCD00014861
InChI-nyckel MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
IUPAC-namn dimetylazanid;titan(4+)
LEDER [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Färg Brun-Gul
Densitet 0.96g/mL
Kokpunkt 50°C (0.5 mmHg)
Flampunkt −30°C (−22°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Ti[N(CH3)2]4
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3129
Känslighet Moisture Sensitive
Formel vikt 224.19
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.