Läs mer
Tetrakis(dimetylsiloxi)silan, 97 %
Produktkod. 11490188
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490188 5 g 5g
11400198 25 g 25g
11410198 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23754.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 17082-47-2 | C8H24O4Si5 | 324,70 g/mol
Den används för icke-flyktig NMR-standard för högtemperaturarbete, i stället för den mycket flyktiga och som tvärbindare för vinylfunktionella silikoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används för icke-flyktig NMR-standard för högtemperaturarbete, istället för
den mycket flyktiga och som tvärbindare för vinylfunktionella silikoner.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17082-47-2
Molekylformel C8H24O4Si5
Molekylvikt (g/mol) 324.70
MDL-nummer MFCD00053848
InChI-nyckel UOUILILVWRHZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylsilyl orthosilicate
Specifikationer
Kokpunkt 188 °C till 190 °C
Kemiskt namn eller material Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Smältpunkt -60 °C
Kvantitet 5 g
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Brytningsindex 1.388
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 0.884
Beilstein 1793898
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 328.73
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.