Läs mer
Tetrakis(hydroxymetyl)fosfoniumklorid, cirka 75–85% lösning i vatten
Produktkod. 10350444 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10350444 100 mL Glasflaska 100ml
10045553 800 mL Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10350444 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389441000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Färg Grön-Gul eller Rosa
Densitet 1.3400g/mL, 1.34
Kokpunkt 115,0 °C
Flampunkt 96 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H12ClO4P
MDL-nummer MFCD00031687
Kvantitet 100 mL
Synonym tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
InChI-nyckel AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
IUPAC-namn tetrakis(hydroximetyl)fosfanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 190.56
PubChem CID 31298
Formel vikt 190.56
Procent renhet 80,0 till 85,0 %
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.