Läs mer
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98%
Produktkod. 11400107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11400107 5 g 5g
11490097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11400107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
Det används som utgångsmaterial för syntes av tris(trimetylsilyl)silyllitium med metyllitium och vid framställning av litiumbis[(TMS)3silyl]kuprat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Det används som utgångsmaterial för syntes av tris
(trimetylsilyl)silyllitium med metyllitium och vid framställning av litiumbis[(TMS)3silyl]kuprat.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4098-98-0
Molekylformel C12H36Si5
Molekylvikt (g/mol) 320.85
MDL-nummer MFCD00054859
InChI-nyckel BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
IUPAC-namn tetrakis(trimetylsilyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Smältpunkt 266°C to 268°C (sublimation)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 320.85
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.