Läs mer
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15471247
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471247 1 g 1g
15481247 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15471247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032101.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0) is a catalyst for coupling reactions of organic halides, organometallic compounds and also for the cyclooligomerization of cumulenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15133-82-1
Molekylformel C72H60NiP4
Molekylvikt (g/mol) 1107.86
MDL-nummer MFCD00010011
InChI-nyckel KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ni pph3 4, tetrakis triphenylphosphine nickel, tetrakis triphenylphosphine nickel 0, nickel-tetrakis triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine nickel 0 , ni 4-7 % approx.
PubChem CID 11979963
IUPAC-namn nickel;trifenylfosfan
LEDER [Ni].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(triphenylphosphine)nickel(0)
Smältpunkt 123°C to 128°C
Färg Brun
Linjär formel Ni[P(C6H5)3]4
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 1107.83
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.