Läs mer
Tetrakis(trifenylfosfin)palladium(0), 99,8 % (metallbas), Pd 9 % min
Produktkod. 11305799
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305799 0.5 g 0.5g
11376058 2 g 2g
11386058 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010548.02
Request Bulk or Custom Format
Hydrosilering, isomerisering, karbonylering | CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155,59 g/mol
Används i stor utsträckning som katalysator för palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner inklusive Suzuki-koppling, Sonogashira-koppling, Heck-reaktion, Negishi-koppling och Stille koppling. Används i isomeriserings-, karbonylerings-, oxidations- och CC-bindningsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14221-01-3
Molekylformel C72H60P4Pd
Molekylvikt (g/mol) 1155.59
MDL-nummer MFCD00010012
InChI-nyckel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11979704
LEDER [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
Smältpunkt 100°C to 105°C
Analysprocentintervall 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Kvantitet 0.5 g
Beilstein 6704828
Känslighet Air sensitive
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform
IUPAC-namn palladium;trifenylfosfan
Formel vikt 1155.57
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.