Läs mer
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99.8% (metals basis), Pd 9% min
Description
Används i stor utsträckning som katalysator för palladiumkatalyserade kopplingsreaktioner inklusive Suzuki-koppling, Sonogashira-koppling, Heck-reaktion, Negishi-koppling och Stille koppling. Används i isomeriserings-, karbonylerings-, oxidations- och CC-bindningsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) |
| Smältpunkt | 100°C to 105°C |
| Analysprocentintervall | 99.8% (metals basis), Pd 9% min. |
| Kvantitet | 2 g |
| Beilstein | 6704828 |
| Känslighet | Air sensitive |
| Synonym | tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4 |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. Soluble in benzene,ethanol and chloroform |
| IUPAC-namn | palladium;trifenylfosfan |
| Formel vikt | 1155.57 |
| Show More |
Safety and Handling
- Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tetrakis(triphenylphosphine)-palladium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.