Läs mer
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), 99 %
Produktkod. 10492391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10492391 5 g Glasflaska 5g
10762051 1 g Glasflaska 1g
10326382 25 g Glasflaska 25g
11924361 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10492391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202380050
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 14221-01-3 | C72H60P4Pd | 1155,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14221-01-3
Molekylformel C72H60P4Pd
Molekylvikt (g/mol) 1155.59
MDL-nummer MFCD00010012
InChI-nyckel NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine palladium, tetrakis triphenylphosphine palladium 0, pd pph3 4, tetrakis triphenylphosphine palladium o, tetra triphenylphosphine palladium, palladium-tetrakis triphenylphosphine, palladium 0 tetrakis triphenylphosphine, palladium, tetrakis triphenylphosphine-, t-4
PubChem CID 11979704
IUPAC-namn palladium;trifenylfosfan
LEDER [Pd].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Smältpunkt 103,0 °C till 107,0 °C
Färg Kaki till gul
Elementaranalys 98,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(C6H5)3P]4Pd
Kvantitet 5 g
Fieser 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Merck Index 15,9367
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Formel vikt 1155.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver eller trombocyter
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.