missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0), Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15806540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15806540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15806540 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8147610005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0) can be used to catalyze the formation of carbon-carbon bonds, the reduction of functional groups, the formation of carbon-metal bonds, and the deprotection of allyloxycarbonyl groups.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

CAS 14221-01-3
Smältpunkt 103°C to 107°C
Molekylformel Pd(P(C6H5)3)4
MDL-nummer MFCD00010012
Kvantitet 5 g
Synonym Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0), Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0)
Molekylvikt (g/mol) 1155.56
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.