Läs mer
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), TRC
Produktkod. 30415924
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30415924 5 g
1 options
Produktkod. 30415924 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2963905G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C72H60P4Pd
Kvantitet 5 g
Synonym Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
InChI formel InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
LEDER [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC-namn palladium; Trifenylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 1155.56
Formel vikt 1154.268