Läs mer
Tetrakis(triphenylfosfin)platina(0), Pt 15,2 % min
Produktkod. 11306068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306068 1 g 1g
11396058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010549.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Hydrosilering och oxidation | CAS: 14221-02-4 | C72H60P4Pt | 1244,25 g/mol
Tetrakis(trifenylfosfin)platina(0), Pt används i stor utsträckning vid hydrosilering och oxidation. I Katalysatorer, metall& Specialkatalysatorer, produkter& industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14221-02-4
Molekylformel C72H60P4Pt
Molekylvikt (g/mol) 1244.25
MDL-nummer MFCD00010014
InChI-nyckel SYKXNRFLNZUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis triphenylphosphine platinum 0, tetrakis triphenylphosphine platinum, platinum; triphenylphosphane, pt pph3 4, platinum tetratriphenylphosphine, platinum, tetrakis triphenylphosphine-, t-4, platinum 0-tetrakis triphenylphosphine, platinum; triphenylphosphine, tetrakis triphenylphosphine platinum 0 1g
PubChem CID 11979705
IUPAC-namn platina;trifenylfosfan
LEDER [Pt].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakis(triphenylphosphine)platinum(0)
Färg Gult
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in benzene
Formel vikt 1244.21
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 15.2% min.
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.