Läs mer
tetrakisepoxi cyklosiloxan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080233
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15492807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046960.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 257284-60-9 | C28H56O12Si4 | 697.084 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 257284-60-9
Molekylformel C28H56O12Si4
Molekylvikt (g/mol) 697.084
MDL-nummer MFCD22380706
InChI-nyckel BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl
PubChem CID 108490
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-2,4,6,8-tetrakis[3-(oxiran-2-ylmetoxi)propyl]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilokan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Färg Färglös
Fysisk form Färglös vätska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 697.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.