Läs mer
tetrakisepoxi cyklosiloxan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15492807
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492807 25 g 25g
15402817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046960.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 257284-60-9 | C28H56O12Si4 | 697.084 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 257284-60-9
Molekylformel C28H56O12Si4
Molekylvikt (g/mol) 697.084
MDL-nummer MFCD22380706
InChI-nyckel BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiranylmethoxy propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-oxiran-2-ylmethoxy propyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, tetrakisepoxy cyclosiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-propyl cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetrakis 6,7-epoxy-4-oxaheptyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis propyl glycidyl ether cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-glycidyloxy propyl cyclooctanetetrasiloxane, cyclotetrasiloxane,2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis 3-2-oxiranylmethoxy propyl
PubChem CID 108490
IUPAC-namn 2,4,6,8-tetrametyl-2,4,6,8-tetrakis[3-(oxiran-2-ylmetoxi)propyl]-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilokan
LEDER C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)CCCOCC2CO2)(C)CCCOCC3CO3)(C)CCCOCC4CO4)CCCOCC5CO5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrakisepoxy cyclosiloxane
Färg Färglös
Fysisk form Färglös vätska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 697.09
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.