Läs mer
beta-tetralon, 95 %
Produktkod. 10115700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10115700 25 g Glasflaska 25g
10105700 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10115700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 302830250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-93-8
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00001727
InChI-nyckel KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC-namn 3,4-dihydro-lH-naftalen-2-on
LEDER C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material β-Tetralone
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.1060g/mL, 1.106
Kokpunkt 131,0 °C till 133,0 °C (11,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5590 till 1,5630
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 370
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och bensen
Formel vikt 146.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Flytande eller lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.