Läs mer
alfa-tetralon, 98 %
Produktkod. 10011620 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10011620 25 g Glasflaska 25g
10284800 100 g Glasflaska 100g
10337070 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10011620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138310250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 529-34-0
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00001688
InChI-nyckel XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC-namn 3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Tetralone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 5,0 °C till 6,0 °C
Färg Brun till gul
Densitet 1.0960g/mL, 1.096
Kokpunkt 127,0 °C (13,0 mmHg)
Flampunkt 130 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,5675 till 1,5695
Kvantitet 25 g
Beilstein 07, 370
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i hexan
Formel vikt 146.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.