Läs mer
Tetramethoxymethane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethoxymethane |
| CAS | 1850-14-2 |
| Molekylformel | C5H12O4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Tetramethyl Ester Orthocarbonic Acid, Dimethoxymethylal, NSC 359558, Tetramethoxymethane, Tetramethyl orthocarbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12O4/c1-6-5(7-2,8-3)9-4/h1-4H3 |
| LEDER | COC(OC)(OC)OC |
| IUPAC-namn | tetramethoxymethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.15 |
| Formel vikt | 136.0736 |