Läs mer
Tetramethoxysilane, 98%
Produktkod. 11456760
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456760 25 g 25g
11466760 100 g 100g
15468909 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09716.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
Tetrametoxisilan används i korrosionsbeständiga beläggningar och i katalysatorer. Det används också vid tillverkning av silikon. Vidare används det i sol-gelsyntesen av kromdopade silikater och vid bildandet av hexagonala mesoporösa kiseldioxidskikt. Dessutom används det i syntetisk kemi för att framställa ketaler och acetaler från ketoner respektive aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tetrametoxisilan används i korrosionsbeständiga beläggningar och i katalysatorer. Det används också vid tillverkning av silikon. Vidare används det i sol-gelsyntesen av kromdopade silikater och vid bildandet av hexagonala mesoporösa kiseldioxidskikt. Dessutom används det i syntetisk kemi för att framställa ketaler och acetaler från ketoner respektive aldehyder.
Löslighet
Blandbar med etanol och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 681-84-5
Molekylformel C4H12O4Si
Molekylvikt (g/mol) 152.22
MDL-nummer MFCD00008341
InChI-nyckel LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
IUPAC-namn tetrametylsilikat
LEDER CO[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 121°C to 122°C
Kemiskt namn eller material Tetramethoxysilane
Smältpunkt 4°C to 5°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2606
Beilstein 1699658
Flampunkt 26°C (78°F)
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 152.22
Procent renhet 98%
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.368
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.032
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.