Läs mer
Tetramethoxysilane, 98%
Beskrivning
Tetrametoxisilan används i korrosionsbeständiga beläggningar och i katalysatorer. Det används också vid tillverkning av silikon. Vidare används det i sol-gelsyntesen av kromdopade silikater och vid bildandet av hexagonala mesoporösa kiseldioxidskikt. Dessutom används det i syntetisk kemi för att framställa ketaler och acetaler från ketoner respektive aldehyder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tetrametoxisilan används i korrosionsbeständiga beläggningar och i katalysatorer. Det används också vid tillverkning av silikon. Vidare används det i sol-gelsyntesen av kromdopade silikater och vid bildandet av hexagonala mesoporösa kiseldioxidskikt. Dessutom används det i syntetisk kemi för att framställa ketaler och acetaler från ketoner respektive aldehyder.
Löslighet
Blandbar med etanol och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 121°C to 122°C |
| Kemiskt namn eller material | Tetramethoxysilane |
| Smältpunkt | 4°C to 5°C |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2606 |
| Beilstein | 1699658 |
| Flampunkt | 26°C (78°F) |
| Löslighetsinformation | Miscible with ethanol and organic solvents. Immiscible with water. |
| Formel vikt | 152.22 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H330-Dödligt vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.