Läs mer
Tetrametrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethrin |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 331.1784 |