Läs mer
Tetrametrin, TRC
Produktkod. 30415105
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415105 10 g
30409317 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415105 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29869010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7696-12-0
Molekylformel C19 H25 N O4
Molekylvikt (g/mol) 331.41
Synonym Tetramethrin, Phthalthrin, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (ACI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide (7CI, 8CI), (1,3-Dioxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindol-2(3H)-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemate, (1-Cyclohexene-1,2-dicarboximido)methyl chrysanthemumate, Bioneo-Pynamin, d-Tetramethrin, Insectol, Neo-Pynamin, Neo-Pynamin Forte, Phthalthrin, Pibutox, Pion 1, Pyrethrol L, Tetramethrin
IUPAC-namn (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahydroisoindol-2-yl)metyl 2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropan-1-karboxylat
LEDER CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetramethrin
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3
Formel vikt 331.1784