Läs mer
Tetramethyl Ammonium Hydroxide, Extra Pure, Solution 25% In Water, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 102°C |
| Smältpunkt | -25°C |
| Färg | Yellow |
| pH | 13 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formel vikt | 91.15g/mol |
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Ångtryck | 16mmHg (25°C) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Tetramethylammonium hydroxide, 25% in water
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H370-Orsakar organskador.
- H372-Orsakar organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetramethylammoniumhydroxide