Läs mer
Tetramethyl Arsonium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethyl Arsonium Iodide |
| CAS | 5814-20-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 H12 As . I |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tetramethylarsonium Iodide, NSC 408672, TETRA |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12As.HI/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [I-].C[As+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | tetramethylarsanium;iodide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261.96 |
| Visa mer |