Läs mer
Tetramethyl Bisphenol A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tetramethyl Bisphenol A |
| CAS | 5613-46-7 |
| Molekylformel | C19 H24 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2-Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,6-Xylenol','4,4'-isopropylidenedi- (7CI','8CI), 4,4'-(1-Methylethylidene)bis[2,6-dimethylphenol] (ACI), 2,2-Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propane, 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxydiphenyl-2,2-propane, 4,4'-Isopropylidenebis(2,6-dimethylphenol), 4,4'-Isopropylidenedi-2,6-xylenol, Bis(3,5-dimethyl-4-hydroxyphenyl)isopropylidene, Bisxylenol A, BP 26XA, NSC 73730, Tetramethylbisphenol A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-11-7-15(8-12(2)17(11)20)19(5,6)16-9-13(3)18(21)14(4)10-16/h7-10,20-21H,1-6H3 |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1O)C(C)(C)c2cc(C)c(O)c(C)c2 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)propan-2-yl]-2,6-dimethylphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.39 |
| Formel vikt | 284.1776 |